Learn More
Fisherbrand™ pH-Mikroelektrode mit Glasschaft und S7-Kopf
Mit kleinen Durchmessern zur Messung des pH-Werts in sehr kleinen Proben. Fisherbrand™ pH-Mikroelektroden können auch in schwer zugänglichen Probengefäßen verwendet werden.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09900kg
Beschreibung
- pH-Bereich von 0 bis 14
- Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
- Gehäuse aus Glas
Spezifikation
S7 | |
0 bis 14 | |
Kapillarröhrchen, Mikrotiterplatten, Röhrchentests und mehr | |
1 m |
Glas | |
0 °C° bis 80 °C° | |
100 mm | |
6 mm |