Learn More
Fisherbrand™ pH-Mikroelektrode mit Glasschaft und S7-Kopf
Mit kleinen Durchmessern zur Messung des pH-Werts in sehr kleinen Proben. Fisherbrand™ pH-Mikroelektroden können auch in schwer zugänglichen Probengefäßen verwendet werden.
182.00 € - 277.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 80 °C° |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kapillarröhrchen, Mikrotiterplatten, Röhrchentests und mehr |
Länge (metrisch) Kabel | 1 m |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Durchmesser (metrisch) Körper | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Durchmesser (metrisch) Körper | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11716908
|
Fisherbrand™
|
BNC-Anschluss | 4 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11726209
|
Fisherbrand™
|
S7 | 3 mm | 60 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11716209
|
Fisherbrand™
|
S7 | 6 mm | 100 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- pH-Bereich von 0 bis 14
- Temperaturbereich von 0 °C bis 80 °C
- Korpus aus Glas hergestellt
Spezifikation
Glas | |
0 °C° bis 80 °C° | |
1 m |
0 bis 14 | |
Kapillarröhrchen, Mikrotiterplatten, Röhrchentests und mehr |