Learn More
DWK Life Sciences Glaskeramik Laborschutzplatte
Die Glaskeramikplatten eignen sich zum Erhitzen von Kochgläsern mit dem Bunsenbrenner.
263.00 € - 328.00 €
Spezifikation
Material | Glaskeramik |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heiz-Glasware; Quadratischer Vierfußständer für Glaskeramik-Laborschutzplatte |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | nein |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Basis | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11767991
|
DWK Life Sciences
238215309 |
135 mm |
263.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11708041
|
DWK Life Sciences
238215703 |
155 mm |
281.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12540997
|
DWK Life Sciences
238215806 |
175 mm |
328.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Im Laborbereich werden häufig Lösungen erwärmt. Dieser Arbeitsschritt kann durch unterschiedliche Techniken stattfinden z.B. im Wasser- oder Sandbad, mithilfe einer Heizhaube oder klassisch unter Verwendung eines Bunsenbrenners. Wird als Heizquelle der Bunsenbrenner verwendet, empfiehlt sich die Verwendung eines Statives bzw. Vierkantfusses und einer entsprechenden Glaskeramikplatte. Das zu erwärmende Gefäß wird auf die Glaskeramikplatte gestellt, der Bunsenbrenner darunter.Verschmutzungen der Glaskeramikplatte können mit Hilfe des Reinigungsschabers entfernt werden.- Durch geringe Ausdehnung und die dadurch geringen Spannungen gut zum Erhitzen von Kochgläsern mit dem Bunsenbrenner geeignet
- Schützt Kochgläser vor direkter Flamme
Specifications
Glaskeramik | |
Heiz-Glasware; Quadratischer Vierfußständer für Glaskeramik-Laborschutzplatte | |
10 St./Packung | |
nein |