Learn More
Hecht Karl™ Vollpipette aus Glas, Klasse AS
Marke: Hecht Karl™ 42556032
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Spezifikation
Ja | |
AS | |
Ja | |
1er-Packung | |
5 ml |
DIN EN ISO 648 zertifizierte Komformität | |
Glas | |
Bernsteinfarben | |
0,015 ml | |
Vollpipette |