Learn More
Hecht Karl™ Vollpipette aus Glas, Klasse AS
4.77 € - 14.50 €
Spezifikation
Kalibriert | Yes |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648, Conformity certified |
Klasse | AS |
Material | Glass |
Skala | Yes |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10566152
|
Hecht Karl™
42556052 |
10 ml |
4.77 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10459801
|
Hecht Karl™
42556060 |
15 ml |
8.32 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10787122
|
Hecht Karl™
42556064 |
20 mL |
5.94 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10267291
|
Hecht Karl™
42556068 |
25 mL |
6.89 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10585382
|
Hecht Karl™
42556016 |
2 mL |
4.98 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10267001
|
Hecht Karl™
42556028 |
4 mL |
9.43 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10033811
|
Hecht Karl™
42556032 |
5 ml |
5.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10400372
|
Hecht Karl™
42556076 |
40 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10135721
|
Hecht Karl™
42556044 |
8 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
Yes | |
AS | |
Yes | |
1 Pack |
DIN EN ISO 648, Conformity certified | |
Glass | |
Amber | |
Vollpipette |