Learn More
Fisherbrand™ Konischer Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht der Norm ISO 4800. Fisherbrand™ Konische Glasscheidetrichter mit Glassperrhahn sind mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE lieferbar und werden mit Stopfen aus Glas und Kunststoff geliefert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.14760kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 4800
- Stopfen aus Glas und Kunststoff im Lieferumfang enthalten
- Mit austauschbarem Absperrhahn aus Glas oder PTFE erhältlich
Spezifikation
50 ml | |
ISO 4800 | |
Glas | |
19/26 |
Borosilikatglas | |
Je | |
Glas, Kunststoff | |
Trenntrichter |