Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Destillationsthermometer aus Glas
83.42 € - 116.60 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Produkttyp | Destillationsthermometer |
Min. Temperatur (metrisch) | 0 °C |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10294051
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065001 |
0°bis 150 °C | 55 mm |
116.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10756761
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065004 |
0°bis 250 °C | 55 mm |
87.87 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10529751
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065002 |
0°bis 150 °C | 70 mm |
83.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10458982
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065003 |
0°bis 150 °C | 85 mm |
83.42 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10294621
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05065006 |
0°bis 250 °C | 85 mm |
87.87 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Glas | |
Destillationsthermometer | |
0 °C |