Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vorfilter aus Glasfaser
Sartorius Stedim Biotech™ Glasfaser-Vorfilter eignen sich für die Flüssigkeitsfiltration, Vorfiltration und analytische Probenvorbereitung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 13400--16------S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03400kg
Beschreibung
- Hauptsächlich als Vorfilter verwendet
- Hydrophil
- Glas-Mikrofaser mit Bindemittel
- nicht steril, Großpackung
- Weiß ohne Gittermuster
- Hergestellt mit synthetischen Bindungsmitteln, um sicherzustellen, dass der Filter eine definierte Festigkeit aufweist
- Mechanisch und chemisch stabil
Spezifikation
73 g/m2 | |
Glas-Mikrofaser (hydrophil, mit Bindemittel) | |
Hydrophil | |
180 °C |
Scheibe | |
13400 | |
200/Packung | |
16 mm |