Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Vorfilter aus Glasfaser
Sartorius Stedim Biotech™ Glasfaser-Vorfilter eignen sich für die Flüssigkeitsfiltration, Vorfiltration und analytische Probenvorbereitung.
92.70 € - 264.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 73 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Glas-Mikrofaser (hydrophil, mit Bindemittel) |
Güte | 13400 |
Hydrophobizität | Hydrophil |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15982470
|
Sartorius Stedim Biotech™
13400--16------S |
16 mm | 200/Packung |
92.70 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992470
|
Sartorius Stedim Biotech™
13400--45------Q |
45 mm | 500/Packung |
264.00 €
500 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15902480
|
Sartorius Stedim Biotech™
13400--80------N |
80 mm | 100/Packung |
95.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912480
|
Sartorius Stedim Biotech™
13400-110------K |
110 mm | 50/Packung |
128.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hauptsächlich als Vorfilter verwendet
- Hydrophil
- Glas-Mikrofaser mit Bindemittel
- nicht steril, Großpackung
- Weiß ohne Gittermuster
- Hergestellt mit synthetischen Bindungsmitteln, um sicherzustellen, dass der Filter eine definierte Festigkeit aufweist
- Mechanisch und chemisch stabil
Spezifikation
73 g/m2 | |
Glas-Mikrofaser (hydrophil, mit Bindemittel) | |
Hydrophil |
Scheibe | |
13400 | |
180 °C |