Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MG550-HA
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01147-125
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15902840
  • 253.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Analyse von Schwebstoffen im Abwasser nach 2540D aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit bis 550 °C
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Vorfilterung
    • Reinigung
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
65 g/m2
Scheibe
1,5 μm
400 ml/min
Hydrophil
0.27 mm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Nicht steril
MG 550-HA
100/Packung
125 mm