Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MG 160
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-201110-060090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Luftüberwachung
- Luft-/Gasfiltration
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
75 g/m2 | |
Blatt | |
1,2 μm | |
400 ml/min | |
Hydrophil | |
0.35 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
MG 160 | |
100/Packung | |
60 x 90 mm |