Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MG 160
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
110.00 € - 181.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 75 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Blatt |
Material | bindemittelfreie Glas-Mikrofaser |
Particle Retention | 1,2 μm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15992810
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-060090 |
60 x 90 mm | 100/Packung |
110.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15902820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-090125 |
90 x 125 mm | 100/Packung |
181.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15912820
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-201110-203254 |
203 x 254 mm | 50/Packung |
151.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Luftüberwachung
- Luft-/Gasfiltration
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
75 g/m2 | |
Blatt | |
1,2 μm | |
400 ml/min | |
Hydrophil |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
MG 160 | |
0.35 mm |