Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGB
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1102-300300
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922730
  • 885.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Vorfilterung
    • Klärung von Puffer- und Reagenzlösungen
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
140 g/m2
Blatt
1 μm
210 ml/min
Hydrophil
1 μm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Unsteril
MGB
100/Packung
300 x 300 mm