Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGB
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
403.00 € - 5270.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 140 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Blatt |
Material | bindemittelfreie Glas-Mikrofaser |
Particle Retention | 1 μm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15902730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-103257 |
103 x 257 mm |
403.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-210297 |
210 x 297 mm |
995.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15922730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-300300 |
300 x 300 mm |
885.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-460570 |
460 x 570 mm |
3120.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1102-620620 |
620 x 620 mm |
5270.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Klärung von Puffer- und Reagenzlösungen
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
140 g/m2 | |
Blatt | |
1 μm | |
210 ml/min | |
Hydrophil | |
1 μm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGB | |
100/Packung |