Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGB
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1102-620620
Weitere Details : Netto-Gewicht : 5.49700kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Klärung von Puffer- und Reagenzlösungen
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
140 g/m2 | |
Blatt | |
1 μm | |
210 ml/min | |
Hydrophil | |
1 μm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGB | |
100/Packung | |
620 x 620 mm |