Learn More
Fisherbrand™ Vollpipette, Typ 1
Für höchste Präzision beim Pipettieren. Fisherbrand™ Vollpipetten des Typs 1 sind aus Kalknatronglas gefertigt. Vollpipette bedeutet, dass sich mit der Pipette nur ein Volumen messen lässt.
Marke: Fisherbrand™
8.70 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21742" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
Pipette mit höchster Präzision. Fisherbrand Vollpipetten der Klasse AS bestehen aus Kalknatronglas. Farbcodiert mit blauen Markierungen.
- Vollpipette zur Präzisionsmessung
- Vollpipette mit Nullmarkierung oben
- Kalk-Natron-Glas
- Chargen-Konformitätsbescheinigung ist herunterladbar
Spezifikation
Kalknatronglas | |
2/Pckg. | |
Pipette |
Ja | |
10 ml |