Learn More
Fisherbrand™ Vollpipette, Typ 1
Für höchste Präzision beim Pipettieren. Fisherbrand™ Vollpipetten des Typs 1 sind aus Kalknatronglas gefertigt. Vollpipette bedeutet, dass sich mit der Pipette nur ein Volumen messen lässt.
8.25 € - 26.30 €
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15227935
|
Fisherbrand™
|
1 ml |
8.25 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15237935
|
Fisherbrand™
|
2 ml |
9.00 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15247935
|
Fisherbrand™
|
5 ml |
9.75 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15257935
|
Fisherbrand™
|
10 ml |
12.20 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15267935
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
16.50 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15277935
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
17.75 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15287935
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
26.30 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Pipette mit höchster Präzision. Fisherbrand Vollpipetten der Klasse AS bestehen aus Kalknatronglas. Farbcodiert mit blauen Markierungen.
- Vollpipette zur Präzisionsmessung
- Vollpipette mit Nullmarkierung oben
- Kalk-Natron-Glas
- Chargen-Konformitätsbescheinigung ist herunterladbar
Spezifikation
Kalknatronglas | |
Ja | |
Pipette |