Learn More
Poulten Graf™ Serologische Pipette aus Glas
Wirtschaftlich und praktisch zum einmaligen Gebrauch, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Kreuzkontamination erheblich reduziert wird. Die Poulten Graf™ serologischen Glaspipetten für den Einmalgebrauch haben deutliche Vorteile gegenüber Kunststoffpipetten hinsichtlich chemischer und Temperaturbeständigkeit, Genauigkeit, Transparenz und Klarheit der Markierungen.
426.00 € - 471.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Skala | Ja |
Menge | 500/Pckg. |
Typ | Serologische Pipette |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11788245
|
Poulten Graf™
D803 |
2 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
12394438
|
Poulten Graf™
D807 |
5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Ideal für den Einsatz mit radioaktiven und anderen gefährlichen Materialien
- Umweltfreundlicher als Kunststoffmodelle
- Schwarze Graduierungen, nicht steril
- Volumenabgabe für eine Dispension durch Ausblasen um ± 2 % bereinigt
Spezifikation
Glas | |
500/Pckg. | |
Ja |
Ja | |
Serologische Pipette |