Learn More
BUCHI Dampfleitungen aus Glas mit Combi-Clip
Ersatz-Dampfkanalrohre für Buchi™; Rotationsverdampfer.
Marke: BUCHI 032339
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11700kg
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- ST-Gelenk, Nr. 29/32
Spezifikation
Glas | |
Dampfleitung mit Combi-Klemme | |
SJ29/32 | |
Je 1 |