Learn More
GNE-477, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494378
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16494378 10 mg -
16483056 25 mg -
16441149 1 mg 1 Milligramm
16437107 5 mg 5 Milligramm
16410707 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16494378 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY11042
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
GNE-477 is a potent and efficacious dual PI3K (IC50=4 nM)/mTOR(Ki=21 nM) inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GNE-477
CAS 1032754-81-6
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H28N8O3S2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 16.67 mg/mL (33.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(CN5CCN(S(=O)(C)=O)CC5)S4)=N2)C=N1
Molekulargewicht (g/mol) 504.63
Formelmasse 504.63
Reinheit (%) 98.7%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease