Learn More
Gomisin G, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16441548 5 mg 5 Milligramm
16489138 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16441548 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0858
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior; exhibits potent anti-HIV activity with EC50 and therapeutic index (TI) values of 0.006 microgram/mL and 300, respectively.
Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gomisin G
CAS 62956-48-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H32O9
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.18 mM)
SMILES COC1=C(OCO2)C2=CC([C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@](O)(C)[C@@H](C)C4)=C1C(C4=CC(OC)=C5OC)=C5OC
Molekulargewicht (g/mol) 536.57
Formelmasse 536.57
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus