Learn More
Gomisin G, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489138
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
5 Milligramm
Code produit. Menge unitSize
16489138 10 mg -
16441548 5 mg 5 Milligramm
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16489138
Marque: Medchem Express HYN0858
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior; exhibits potent anti-HIV activity with EC50 and therapeutic index (TI) values of 0.006 microgram/mL and 300, respectively.
Gomisin G is an ethanolic extract of the stems of Kadsura interior
Spécification
Chemischer Name oder Material Gomisin G
CAS 62956-48-3
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H32O9
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.18 mM)
SMILES COC1=C(OCO2)C2=CC([C@H](OC(C3=CC=CC=C3)=O)[C@](O)(C)[C@@H](C)C4)=C1C(C4=CC(OC)=C5OC)=C5OC
Molekulargewicht (g/mol) 536.57
Formelmasse 536.57
Reinheit (%) 99.9%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.