Learn More
Gosselin™ serologische Kunststoffpipetten
Mit farbcodiertem, hydrophobem Stopfen. Gosselin™ serologische Kunststoffpipetten werden aus Polystyrol hergestellt.
Marke: Gosselin GPN1E1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 8.00000kg
Beschreibung
- Graduiert
- Polystyrol
- Nicht pyrogen/Nicht zytotoxisch/Nicht hämolytisch
- Farbkodierter hydrophober Stopfen
- Einteilige Konstruktion
Spezifikation
Hydrophober Stopfen | |
Polystyrol | |
Ja | |
Schmales Ende | |
1 mL | |
Pipette |
ISO 11137 | |
Wird im Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet | |
2000/Packung | |
Gelb | |
270 mm |