Learn More
Gosselin™ serologische Kunststoffpipetten
Mit farbcodiertem, hydrophobem Stopfen. Gosselin™ serologische Kunststoffpipetten werden aus Polystyrol hergestellt.
297.33 €
Spezifikation
Aspiratorstopfen | Hydrophober Stopfen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO 11137 |
Material | Polystyrol |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wird im Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11793124
|
Gosselin
GPN1E1 |
Gelb | 1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Graduiert
- Polystyrol
- Nicht pyrogen/Nicht zytotoxisch/Nicht hämolytisch
- Farbkodierter hydrophober Stopfen
- Einteilige Konstruktion
Spezifikation
Hydrophober Stopfen | |
Polystyrol | |
Ja | |
270 mm |
ISO 11137 | |
Wird im Molkerei-, Umwelt-, Industrie- und Mikrobiologiebereich verwendet | |
Schmales Ende | |
Pipette |