Learn More
Poeppelmann™ GPN Serie 550, gelber Einschraubpropfen aus LDPE
Marke: Poeppelmann™ 55000080000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
AD x H: 14 x 27 mm, 18 mm Einstecktiefe | |
Schraubverschlüsse | |
100/Packung | |
14 mm |
Zum dichten Schließen von Gewinden oder Bohrungen, ideal für Lackierprozesse | |
Gelb | |
LDPE | |
27 mm |