Learn More
Tango™ GPR44 (CRTH2)-bla U2OS-Zellen
Tango™ GPR44 (CRTH2)-bla U2 OS-Zellen enthalten den humanen G-Protein gekoppelten Rezeptor 44.
Marke: Tango™ K1859
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Zugangsnummer: NM_004778
- Zytoplasmatischer Schwanz: Schwanz von GRPR GPCR
- Bevölkerungsstatus: Einzelzelliger Klonursprung
- Tango™ GPR44-bla-U2OS-Zellen enthalten den humanen G-Protein-gekoppelten Rezeptor 44 (GPR44), der mit einer TEV-Protease-Stelle und einem stabil in die Tango™ GPCR-bla-U2OS-Parentalzelllinie integrierten Gal4-VP16-Transkriptionsfaktor verbunden ist. Diese parentale Zelllinie exprimiert stabil ein Beta-Arrestin/TEV-Protease-Fusionsprotein und das Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle eines UAS-Response-Elements. Die Tango™ GPR44-bla-U2OS-Zellen sind funktionell für Z‘-Faktor- und EC50-Konzentrationen von Indomethacin validiert. Darüber hinaus wurden Tango™ GPR44-bla U2-OS-Zellen auf Assayleistung unter variablen Bedingungen getestet.
Spezifikation
Flüssigstickstoff | |
GPCRs | |
Teilende Zellen |
Fluoreszent | |
1 Fläschchen |