Learn More
Fisherbrand™ Technisches Filterpapier aus Zellulose, Klasse 1101
Zur Filtration fettreicher Produkte sowie für die Heißfiltration geeignet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Dickes Krepppapier
- Nass verstärkt
- Zum Filtern von Sirup, ätherischen Ölen, Lacken, harzhaltigen Lösungen, Farben, gesüßten Säften und Weinen
Spezifikation
Neutrale Scheibe | |
38 to 75 μm | |
For syrups, essential oils, varnish, resinous solutions, paints, sweetened juices, wines | |
100 Pack | |
70 mm |
Zellulose | |
38 to 75 μm | |
1101 | |
0.55 mm | |
70 mm |