Learn More
Fisherbrand™ Technisches Filterpapier aus Zellulose, Klasse 1101
Zur Filtration fettreicher Produkte sowie für die Heißfiltration geeignet.
14.45 € - 183.00 €
Spezifikation
Material | Zellulose |
---|---|
Particle Retention | 38 to 75 μm |
Porengröße | 38 to 75 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For syrups, essential oils, varnish, resinous solutions, paints, sweetened juices, wines |
Güte | 1101 |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11779975
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 250 mm |
54.35 €
100 Stück Mengenbasierte Staffelpreise verfügbar |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11749975
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11759975
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11769975
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 190 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11789975
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 330 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11799975
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 400 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12393680
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 500 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11759985
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11831713
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11739975
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11759965
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11841713
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11739965
|
Fisherbrand™
|
Neutrale Scheibe | 70 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Dickes Krepppapier
- Nass verstärkt
- Zum Filtern von Sirup, ätherischen Ölen, Lacken, harzhaltigen Lösungen, Farben, gesüßten Säften und Weinen
Spezifikation
Zellulose | |
38 to 75 μm | |
1101 | |
0.55 mm |
38 to 75 μm | |
For syrups, essential oils, varnish, resinous solutions, paints, sweetened juices, wines | |
100 Pack |