Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für technische Anwendungen, Klasse 1125, mittelschnell filtrierend
For clarification of galvanic baths.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11730066
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Made of 100% of pure cellulose fibers
  • Resists to pressure when used in filter press systems
  • Thin smooth paper
  • Smooth surface
  • Wet strengthened
  • Food compatible
  • Weight: 85g/ sq. m
  • Thickness: 0.18mm
  • Pore size: 12 to 15mm
  • Filtration velocity: 60/second
  • Burst strength: 1.45kg/mm2
Application
  • Clarification of galvanic baths, chemical products
Spezifikation
Spezifikation
Disc
12 to 15 μm
For clarification of galvanic baths, chemical products
100 Pack
125 mm
Cellulose
12 to 15 μm
1125
0.18 mm
125 mm