Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose für technische Anwendungen, Klasse 1125, mittelschnell filtrierend
For clarification of galvanic baths.
9.00 € - 9.30 €
Spezifikation
Format | Disc |
---|---|
Material | Cellulose |
Particle Retention | 12 to 15 μm |
Porengröße | 12 to 15 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | For clarification of galvanic baths, chemical products |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11780066
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11730066
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Made of 100% of pure cellulose fibers
- Resists to pressure when used in filter press systems
- Thin smooth paper
- Smooth surface
- Wet strengthened
- Food compatible
- Weight: 85g/ sq. m
- Thickness: 0.18mm
- Pore size: 12 to 15mm
- Filtration velocity: 60/second
- Burst strength: 1.45kg/mm2
Application
- Clarification of galvanic baths, chemical products
Spezifikation
Disc | |
12 to 15 μm | |
For clarification of galvanic baths, chemical products | |
100 Pack |
Cellulose | |
12 to 15 μm | |
1125 | |
0.18 mm |