Learn More
Sartorius™ Hochreine Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 132
Für analytische Zwecke, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern
Marke:  Sartorius™ FT-4-329-320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10682762
  • 137.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
  • Niedriger Phosphat- und Kaliumgehalt
  • Aschegehalt <0.02 % gemäß DIN 54370
  • Zur Phosphat- oder Natriumbestimmung
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
5 bis 7 μm
Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird
100/Pckg.
Filterpapier für qualitative Analysen
320 mm
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff
55 μm/s
132
0,17 mm
320 mm