Learn More
Sartorius™ Hochreine Faltenfilter, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 132
Für analytische Zwecke, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern
47.90 € - 137.00 €
Spezifikation
Format | Gefaltet |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Particle Retention | 5 bis 7 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 55 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10682762
|
Sartorius™
FT-4-329-320 |
320 mm |
137.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10489891
|
Sartorius™
FT-4-329-240 |
240 mm |
88.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10429511
|
Sartorius™
FT-4-329-125 |
125 mm |
47.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10042291
|
Sartorius™
FT-4-329-185 |
185 mm |
54.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10737052
|
Sartorius™
FT-4-329-110 |
110 mm |
47.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10594381
|
Sartorius™
FT-4-329-150 |
150 mm |
47.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Aus Baumwolllinters mit optimiertem Zellstoff
- Niedriger Phosphat- und Kaliumgehalt
- Aschegehalt <0.02 % gemäß DIN 54370
- Zur Phosphat- oder Natriumbestimmung
Spezifikation
Gefaltet | |
5 bis 7 μm | |
Für analytische Zwecke, bei denen ein niedriger Aschegehalt benötigt wird | |
100/Pckg. | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
55 μm/s | |
132 | |
0,17 mm |