Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose mit niedrigem Phosphorgehalt für qualitative Analysen, Klasse 143
Fisherbrand™ phosphatfreies Spezialfilterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 143, wird für die Mineralanalyse in Bodenextrakten verwendet.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Bestimmung von K und P
Spezifikation
Ash Content: 0.06% | |
Cellulose | |
5 μm | |
143 | |
0.16 mm | |
150 mm |
Disc | |
5 μm | |
Determination of K and P in soil extracts | |
100 Pack | |
150 mm |