Learn More
Fisherbrand™ Filterpapier aus Zellulose mit niedrigem Phosphorgehalt für qualitative Analysen, Klasse 143
Fisherbrand™ phosphatfreies Spezialfilterpapier für qualitative Analysen, Gütegrad 143, wird für die Mineralanalyse in Bodenextrakten verwendet.
11.95 € - 63.30 €
Spezifikation
Beschreibung | Ash Content: 0.06% |
---|---|
Material | Cellulose |
Particle Retention | 5 μm |
Porengröße | 5 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Determination of K and P in soil extracts |
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Format | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11814432
|
Fisherbrand™
|
Gefaltete Scheibe | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11735215
|
Fisherbrand™
|
Disc | 110 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11775215
|
Fisherbrand™
|
Folded Disc | 185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11745215
|
Fisherbrand™
|
Disc | 125 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11765215
|
Fisherbrand™
|
Disc | 185 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11755215
|
Fisherbrand™
|
Disc | 150 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Bestimmung von K und P
Spezifikation
Ash Content: 0.06% | |
5 μm | |
Determination of K and P in soil extracts | |
100 Pack |
Cellulose | |
5 μm | |
143 | |
0.16 mm |