Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 390, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 390 quantitative Papiere, die Scheiben eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-103-047
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02700kg
Description
- Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
- Engporig, dicht, langsame Filterung
Specifications
84 g/m2 | |
100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) | |
100 Sekunden | |
100/Packung | |
47 mm |
Scheibe | |
3 bis 5 μm | |
390 | |
0,16 μm |