Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quantitative Papiere, Gütegrad 390, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 390 quantitative Papiere, die Scheiben eignen sich für quantitative und gravimetrische Analysen sowie für Druck- oder Vakuumfiltration.
12.30 € - 89.60 €
Spezifikation
Flächengewicht | 84 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | 100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) |
Particle Retention | 3 bis 5 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 100 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932850
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-103-047 |
47 mm |
12.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952850
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-103-180 |
180 mm |
89.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Baumwolllinter
- Aschefrei (Aschegehalt ≤ 0.01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
- Engporig, dicht, langsame Filterung
Spezifikation
84 g/m2 | |
100 % Baumwoll-Linter (<98 % Alpha-Cellulose; aschefrei) | |
100 Sekunden | |
100/Packung |
Scheibe | |
3 bis 5 μm | |
390 | |
0,16 μm |