Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 6 S/N, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 6S/N, Krepppapier für qualitative and technische Analysen, die Scheiben eignen sich für analytische und technische Zwecke und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-314-385
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.68800kg
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %.
- Mittelschnelle Filtration.
- Nassfest
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
145 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
12 Sekunden | |
50/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Scheibe | |
6 bis 14 μm | |
6 S/N | |
0,55 mm | |
385 mm |