Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 6 S/N, Scheiben
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 6S/N, Krepppapier für qualitative and technische Analysen, die Scheiben eignen sich für analytische und technische Zwecke und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
18.90 € - 228.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 145 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 6 bis 14 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 12 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-314-125 |
125 mm |
18.90 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-314-185 |
185 mm |
26.30 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15912920
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-314-385 |
385 mm |
228.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Mittelschnelle Filtration.
- Nassfest
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
145 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
12 Sekunden | |
50/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |
Scheibe | |
6 bis 14 μm | |
6 S/N | |
0,55 mm |