Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 6 S/N, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 6S/N, Krepppapier für qualitative und technische Analysen, die Scheiben eignen sich für analytische und technische Zwecke und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-314-090120
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15700kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15912760
  • 17.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
  • Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %.
  • Mittelschnelle Filtration.
  • Nassfest
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
145 g/m2
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose)
12 Sekunden
100/Packung
Filterpapier für qualitative Analysen
Blatt
6 bis 14 μm
6 S/N
0,55 mm
90 x 120 mm