Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Krepppapiere für qualitative und technische Analysen, Gütegrad 6 S/N, Blätter
Sartorius Stedim Biotech™ Gütegrad 6S/N, Krepppapier für qualitative und technische Analysen, die Scheiben eignen sich für analytische und technische Zwecke und zeichnen sich durch ihre Struktur durch eine schnelle Durchflussrate aus.
17.00 € - 168.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 145 g/m2 |
---|---|
Format | Blatt |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 6 bis 14 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 12 Sekunden |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15912760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-090120 |
90 x 120 mm | 100/Packung |
17.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15922760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-150580 |
150 x 580 mm | 250/Packung |
134.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15932760
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-314-290580 |
290 x 580 mm | 250/Packung |
168.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem Alpha-Zellulosegehalt von > 95 %,
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Mittelschnelle Filtration.
- Nassfest
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
145 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
12 Sekunden | |
0,55 mm |
Blatt | |
6 bis 14 μm | |
6 S/N | |
Filterpapier für qualitative Analysen |