Learn More
Fisherbrand™ Allzweck-Filterpapier, Sorte 601
Filterpapier für Analysen in Labors mit mittlerer Filtrationsgeschwindigkeit.
5.25 € - 19.45 €
Spezifikation
Format | Flache Scheibe |
---|---|
Porengröße | 5 bis 13 μm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Arbeiten, Krankenhäuser, Forschungslabors, Schulen, chemische Branchen, Kosmetik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie |
Menge | 100/Packung |
Dicke (metrisch) | 0,16 mm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11572003
|
Fisherbrand™
|
42,5 mm |
5.25 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11546873
|
Fisherbrand™
|
55 mm |
5.50 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11556873
|
Fisherbrand™
|
70 mm |
5.95 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11582003
|
Fisherbrand™
|
85 mm |
7.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11566873
|
Fisherbrand™
|
90 mm |
6.80 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11576873
|
Fisherbrand™
|
110 mm |
7.75 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11425248
|
Fisherbrand™
|
125 mm |
9.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11435248
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
12.95 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11445248
|
Fisherbrand™
|
185 mm |
9.90 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11592003
|
Fisherbrand™
|
240 mm |
19.45 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- 73 g/m² Gewicht
- 0.16 mm dick
- Porengröße von 5 bis 13 µm
- Filtrationsgeschwindigkeit von 88 s
- Berstdruckfestigkeit von 1.95 kg/cm²
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Flache Scheibe | |
Allgemeine Arbeiten, Krankenhäuser, Forschungslabors, Schulen, chemische Branchen, Kosmetik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie | |
0,16 mm |
5 bis 13 μm | |
100/Packung |