Learn More
Sartorius™ Filterscheiben mit gekreppter Oberfläche, Filterpapiere für qualitative Analysen, Klasse 603/N
Für analytische und technische Zwecke.
9.10 € - 51.10 €
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Material | Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff |
Filtrationsgeschwindigkeit | 8 μm/s |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. |
Güte | 603/N |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Scheibe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10432002
|
Sartorius™
FT-3-335-200 |
200 mm |
25.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10737432
|
Sartorius™
FT-3-335-270 |
270 mm |
51.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10317261
|
Sartorius™
FT-3-335-090 |
90 mm |
9.10 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10134371
|
Sartorius™
FT-3-335-125 |
125 mm |
12.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10082411
|
Sartorius™
FT-3-335-190 |
190 mm |
25.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10536081
|
Sartorius™
FT-3-335-185 |
185 mm |
25.60 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10746662
|
Sartorius™
FT-3-335-110 |
110 mm |
11.30 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10401812
|
Sartorius™
FT-3-335-150 |
150 mm |
17.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Strukturell bedingte schnelle Durchflussrate
- Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von >95 %
- Aschegehalt zwischen 0.1 und 0.15 %
- Nassfest
Spezifikation
Scheibe | |
8 μm/s | |
603/N | |
0,25 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
Für die schnelle Filtration relativ grober Präzipitate; durch die gekreppte Struktur steht ein größerer Filtrationsbereich als bei glattem Filterpapier zur Verfügung. | |
100/Packung | |
Filterpapier für qualitative Analysen |