Learn More
Cytiva Mikrofaserfilter aus Glas, Gütegrad GF 10
Hergestellt aus Borosilikatglas und mit einem organischen Bindemittel verstärkt, um eine hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten.
Marke: Cytiva 10370429
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.50000kg
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis zu 180 °C
- Mit qualitativ hochwertigem organischen Bindemittel verstärkt; dies gewährleistet eine hohe mechanische Stabilität
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
- Kann in automatisierten Anwendungen als Rollenfilter verwendet werden
Spezifikation
40 mm x 17 m | |
Gehäuse GF10 | |
40 mm |
Borosilikatglas | |
Filter | |
28 mm |
Sicherheit und Handhabung
- FILTER GLASS CIRCLE
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 100% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.