Learn More
Cytiva Mikrofaserfilter aus Glas, Gütegrad GF 10
Hergestellt aus Borosilikatglas und mit einem organischen Bindemittel verstärkt, um eine hohe mechanische Stabilität zu gewährleisten.
38.55 € - 150.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15938062
|
Cytiva
10370429 |
40 mm |
38.55 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979160
|
Cytiva
10370395 |
70 mm |
150.00 €
1 Packung |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Temperaturbeständig bis zu 180 °C
- Mit qualitativ hochwertigem organischen Bindemittel verstärkt; dies gewährleistet eine hohe mechanische Stabilität
- Mittlere Filtrationsgeschwindigkeit
- Kann in automatisierten Anwendungen als Rollenfilter verwendet werden
Spezifikation
Borosilikatglas | |
Gehäuse GF10 | |
Filter |