Learn More
Invitrogen™ GSG2 (Haspin) Recombinant Human Protein
GSG2 phosphorylates histone H3 and is viewed as a potential therapeutic target for oncology.
Marke:  Invitrogen™ PR9069A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15408713
  • 1722.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GSG2 (haspin) is a conserved kinase required for mitosis.
Spezifikation
Spezifikation
NP_114171.1
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol.
100μg
RUO - research use only
GSG2 (Haspin)
Recombinant
Baculovirus
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
64.8kDa
Kinase proteins are shipped on dry ice. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
Human
GST Tag
Frozen