Learn More
Invitrogen™ GSG2 (Haspin) Recombinant Human Protein
GSG2 phosphorylates histone H3 and is viewed as a potential therapeutic target for oncology.
602.00 € - 7440.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_114171.1 |
---|---|
Zusammensetzung | 50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. |
Molekulargewicht | 64.8kDa |
Lagerungsbedingungen | Kinase proteins are shipped on dry ice. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. |
Gen-Alias | GSG2 (Haspin) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10778185
|
Invitrogen™
PV5708 |
10μg |
602.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15408713
|
Invitrogen™
PR9069A |
100μg |
1722.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15448793
|
Invitrogen™
PV5709 |
1mg |
7440.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
GSG2 (haspin) is a conserved kinase required for mitosis.
Spezifikation
NP_114171.1 | |
64.8kDa | |
GSG2 (Haspin) | |
Recombinant | |
Baculovirus |
50mM Tris pH 7.5, 150mM NaCl, 0.02% Trition X-100, 0.5mM EDTA, 2mM DTT, 50% Glycerol. | |
Kinase proteins are shipped on dry ice. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws. | |
Human | |
GST Tag |