missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GSK-4716, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448048
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16448048

Marke: Medchem Express HY33353

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.

GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material GSK-4716
CAS 101574-65-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18N2O2
Menge 10 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 282.34
Formelmasse 282.34
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt