Learn More
GSK-4716, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477816
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16477816
Marke: Medchem Express HY33353
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
GSK-4716 is a selective ERRβ/γ agonist.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material GSK-4716
CAS 101574-65-6
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H18N2O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (354.18 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C(C(C)C)C=C1)C2=CC=C(O)C=C2
Molekulargewicht (g/mol) 282.34
Formelmasse 282.34
Reinheit (%) 98.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.