Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 650394
Serum- and glucocorticoid-regulated kinase (SGK) inhibitor
Marke:  Tocris Bioscience™ 3572/50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00970kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18044002
  • 1216.23 € / 50 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GSK 650394 is a serum- and glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) inhibitor (IC50 values are 62 and 103 nM for SGK1 and SGK2 respectively). Displays >30-fold selectivity over Akt and other related kinases. Inhibits androgen-stimulated growth of LNCaP cells, a human prostate carcinoma cell line (IC50 ∽ 1 μM).
Spezifikation
Spezifikation
>97%
GSK 650394
GSK 650394
50 mg
382.45
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke