Learn More
Tocris Bioscience™ GSK 650394
Serum- and glucocorticoid-regulated kinase (SGK) inhibitor
1216.23 €
Spezifikation
Reinheit | >97% |
---|---|
Produkttyp | GSK 650394 |
Molekulargewicht | 382.45 |
Hemmstoffe | GSK 650394 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18044002
|
Tocris Bioscience™
3572/50 |
50 mg |
1216.23 €
50 Milligramm |
Verfügbar ab: 12-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Serum- and glucocorticoid-regulated kinase 1 (SGK1) inhibitor (IC50 values are 62 and 103 nM for SGK1 and SGK2 respectively). Displays >30-fold selectivity over Akt and other related kinases. Inhibits androgen-stimulated growth of LNCaP cells, a human prostate carcinoma cell line (IC50 ∽ 1 μM).Spezifikation
>97% | |
GSK 650394 | |
382.45 | |
GSK 650394 |
For Research Use Only